Learn More
2-Amino-4-chlorothiophénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471657 5 g 5g
11481657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25640.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-00-8
Formule moléculaire C6H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 159.631
Numéro MDL MFCD00792528
Clé InChI NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
CID PubChem 12000
Nom IUPAC 2-amino-4-chlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorothiophenol
Point de fusion 52°C to 59°C
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 159.64
Pourcentage de pureté 96%