Learn More
2-amino-4-chlorothiophénol, 96 %, Acros Organics
Code produit 13448678 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13448678 5 g 5g
13458678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13448678 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-00-8
Formule moléculaire C6H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 159.64
Clé InChI NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
CID PubChem 12000
Nom IUPAC 2-amino-4-chlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorothiophenol
Point de fusion 56.0°C to 61.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)SH
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 159.64
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-chlorothiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C