Learn More
2-4ester pinacol de lʼacide amino--fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467506 250 mg 250mg
15457506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62511.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1309982-16-8 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309982-16-8
Formule moléculaire C12H17BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.081
Clé InChI URCVTWMYLLPYQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 46864093
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.08
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide