Learn More
Acide 2-amino-4-fluorobenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581544 10 g 10g
10461101 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 293020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-32-2
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Numéro MDL MFCD00075553
Clé InChI LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
CID PubChem 2724967
Nom IUPAC Acide2-amino-4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 188.0°C to 196.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(F)COOH
Quantité 10 g
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.