Learn More
Acide 2-Amino-4-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424987 1 g 1g
11434987 0.25 g 0.25g
11359689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21907.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-32-2
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00075553
Clé InChI LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
CID PubChem 2724967
Nom IUPAC Acide2-amino-4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Point de fusion 192°C to 196°C
Quantité 1 g
Beilstein 2803665
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%