Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450458 50 g 50g
11460458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24604.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3977-29-5
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.131
Numéro MDL MFCD00006095
Clé InChI KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CID PubChem 1532
ChEBI CHEBI:58959
Nom IUPAC 2-amino-6-méthyl-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Point de fusion ∼305°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 3531
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 98%