Learn More
2-amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10549790 100 g Flacon en plastique 100g
10224560 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10549790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103831000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3977-29-5
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Numéro MDL MFCD00006095
Clé InChI KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CID PubChem 1532
ChEBI CHEBI:58959
Nom IUPAC 2-amino-6-méthyl-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 343
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre