Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478447 5 g 5g
11468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18533.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1513-69-5
Formule moléculaire C5H4F3N3O
Poids moléculaire (g/mol) 179.102
Numéro MDL MFCD00068093
Clé InChI ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
CID PubChem 233891
Nom IUPAC 2-amino-6-(trifluorométhyle)-1H-pyrimidine-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 288°C to 292°C
Quantité 5 g
Beilstein 3608100
Poids de la formule 179.1
Pourcentage de pureté 97%