Learn More
Acide 2-amino-4-hydroxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 38160-63-3 |
| Formule moléculaire | C7H7NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(O)ccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-4-hydroxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.0426 |