Learn More
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, 97 %, eau ca 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383356 5 g 5g
11373356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12760.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42712-64-1
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00052386
Clé InChI LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
CID PubChem 594793
Nom IUPAC 2-amino-1H-quinoline-4-one
SMILES NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Point de fusion ∽298°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Eau ≈ 10 %
Quantité 5 g
Beilstein 124785
Poids de la formule 160.18 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-amino-4-quinolinol