Learn More
Hydrochlorure de 2-Amino-4-imino-2-thiazoline 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387605 5 g 5g
11397605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05844.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 36518-76-0 | C3H6ClN3S | 151.612 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36518-76-0
Formule moléculaire C3H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 151.612
Numéro MDL MFCD00012721
Clé InChI ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride
CID PubChem 2723857
Nom IUPAC 2-imino-5H-1,3-thiazol-4-amine ; chlorhydrate
SMILES C1C(=NC(=N)S1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 5109728
Poids de la formule 151.62
Pourcentage de pureté 99%