Learn More
2-Amino-4-méthoxy-3-nitropyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| CAS | 84487-08-1 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N3 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-Methoxy-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | COc1ccnc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.14 |
| Poids de la formule | 169.0487 |