Learn More
Acide 2-amino-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425037 5 g 5g
15415037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32319.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4294-95-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4294-95-5
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00667729
Clé InChI HHNWXQCVWVVVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyanthranilic acid, 2-amino-4-methoxy-benzoic acid, 2-amino-p-anisic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methoxy, 3-amino-4-carboxyanisole, 2-carboxy-5-methoxyaniline, 4-methoxyanthranilicacid, 2-amine-4-methoxybenzoic acid, pubchem11856, acmc-1aerh
CID PubChem 351010
Nom IUPAC Acide2-amino-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion ∽171°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 98%