Learn More
2-amino-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15416577 1 g 1g
15426577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33724.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20734-76-3
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.154
Numéro MDL MFCD06616911
Clé InChI TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
CID PubChem 1419108
Nom IUPAC 2-amino-4-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methoxyphenol
Point de fusion 135°C to 137°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté 97%