Learn More
2-Amino-4-méthoxypyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-methoxypyridine |
| CAS | 10201-73-7 |
| Formule moléculaire | C6H8N2O |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | COc1ccnc(N)c1 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxypyridine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Poids de la formule | 124.0637 |