Learn More
2-Amino-4-méthyle-5-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355575 1 g 1g
11365575 5 g 5g
11375575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11355575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19729.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 21901-40-6 | Molecular Formula: C6H7N3O2 | Molecular Weight: 153.141 g/mol
La 2-amino-4-méthyl-5-nitropyridine a été utilisée dans la préparation du mélange matriciel nécessaire à l’étude de nouveaux développements techniques pour l’analyse tissulaire directe des peptides.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Amino-4-méthyle-5-nitropyridine a été utilisé pour la préparation du mélange matriciel nécessaire à lʼétude de nouveaux développements techniques pour lʼanalyse directe des peptides dans les tissus.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21901-40-6
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.141
Numéro MDL MFCD00010692
Clé InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
CID PubChem 243165
Nom IUPAC 4-méthyl-5-nitropyridine-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
Point de fusion 223°C to 225°C
Quantité 1 g
Beilstein 137695
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement