Learn More
2-amino-4-méthylbenzamide, Thermo Scientific™
Code produit 10099551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10099551 1 g Flacon en verre ambré 1g
10671503 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10099551 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00794DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 39549-79-6
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00221474
Clé InChI RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
CID PubChem 2801474
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylbenzamide
SMILES CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%