Learn More
Acide 2-amino-4-méthylbenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10170802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10170802 1 g 1g
10118474 5 g 5g
10445912 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10170802 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00555DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 2305-36-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00047853
Clé InChI RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
CID PubChem 75316
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%