Learn More
Acide 2-amino-4-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30326903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326903 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61457850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633