Learn More
2-amino-4-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672273 1 g Flacon en verre ambré 1g
10009621 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00552DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 26830-96-6
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00173706
Clé InChI LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
CID PubChem 2801276
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 97%