Learn More
2-Amino-4-méthylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349358 1 g 1g
11339358 5 g 5g
11359358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043260.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26830-96-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26830-96-6
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00173706
Clé InChI LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
CID PubChem 2801276
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylbenzonitrile
Point de fusion 91°C to 93°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre