Learn More
2-amino-4-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454117 250 g 250g
11444117 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19546.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-84-1
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00007699
Clé InChI ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
CID PubChem 7264
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylphenol
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 250 g
Beilstein 606494
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%