Learn More
2-Amino-4-méthylphénol, TRC
Code produit 30344740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8981455G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Formule moléculaire C7H9NO
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(N)c1
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Poids de la formule 123.0684