Learn More
2-Amino-4-méthylpyrimidine-5-ester pinacol de lʼacide boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421116 250 mg 250mg
15411116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15421116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54375.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 944401-55-2 | C11H18BN3O2 | 235.09 g/mol
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 2-amino-4-méthylpyrimidine-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944401-55-2
Formule moléculaire C11H18BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 235.09
Numéro MDL MFCD18072554
Clé InChI SYJMHOBGFXCKRG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 52987906
Nom IUPAC 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
SMILES CC1=NC(N)=NC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Synonyme 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4, 4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 235.09
Pourcentage de pureté 96%