Learn More
2-Amino-4-méthylthiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422627 5 g 5g
11432627 25 g 25g
11442627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14847.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1603-91-4
Formule moléculaire C4H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.166
Numéro MDL MFCD00005329
Clé InChI OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
CID PubChem 74143
ChEBI CHEBI:39753
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylthiazole
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Beilstein 107890
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,450
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté ≥98%