Learn More
2-Amino-4-méthylthiophène-3-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490511 5 g 5g
11480511 1 g 1g
11400521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490511 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20043.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4651-97-2 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4651-97-2
Formule moléculaire C6H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 156.203
Numéro MDL MFCD00052594
Clé InChI AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
CID PubChem 293810
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylthiophène-3-carboxamide
SMILES CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté 98%