Learn More
Acide 2-amino-4-nitrobenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472209 100 g 100g
15462209 25 g 25g
15482209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472209 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64831.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-17-0
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
Numéro MDL MFCD00007262
Clé InChI UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
CID PubChem 12076
ChEBI CHEBI:75335
Nom IUPAC 2-amino-4-acide nitrobenzoïque
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 257°C (literature)
Quantité 100 g
Beilstein 785071
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide