Learn More
Acide 2-amino-4-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736265 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736265 25 g Flacon en verre 25g
10163284 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736265 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-17-0
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
Numéro MDL MFCD00007262
Clé InChI UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
CID PubChem 12076
ChEBI CHEBI:75335
Nom IUPAC 2-amino-4-acide nitrobenzoïque
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 268°C to 269°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H3(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 374
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.