Learn More
2-amino-4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10747202
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
99-57-0
C6H6N2O3
154.13
MFCD00007695
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
3613389
CHEBI:82383
2-amino-4-nitrophenol
NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
99-57-0
C6H6N2O3
154.13
MFCD00007695
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
3613389
CHEBI:82383
2-amino-4-nitrophenol
NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-nitrophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143.0°C
Point d’éclair 100°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 13, II, 192
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol, soluble in ether, methyl alcohol, hot benzene,, acetic acid
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.