Learn More
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363287 5 g 5g
11353287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13863.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2103-91-5 | C10H10N2S | 190.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2103-91-5
Formule moléculaire C10H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.264
Numéro MDL MFCD00170264
Clé InChI ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-p-tolyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-p-tolyl thiazole, 4-p-tolyl-thiazol-2-ylamine, 4-p-tolyl thiazol-2-ylamine, 4-4-methylphenyl-2-thiazolamine, 4-p-tolylthiazol-2-amine, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-amino-4-4-methylphenyl thiazole, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
CID PubChem 244066
Nom IUPAC 4-(4-méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 143563
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 98%