Learn More
2-Amino-4-phenylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468397 5 g 5g
11458397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18488.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2010-06-2
Formule moléculaire C9H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.24
Numéro MDL MFCD00039680
Clé InChI PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
CID PubChem 40302
Nom IUPAC 4-phényl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-phenylthiazole
Point de fusion 148°C to 152°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 128609
Poids de la formule 176.24
Pourcentage de pureté 98%