Learn More
2-Amino-4-tert-butylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458076 1 g 1g
11468076 5 g 5g
11478076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14115.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74370-93-7
Formule moléculaire C7H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.247
Numéro MDL MFCD00051644
Clé InChI CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
CID PubChem 2734202
Nom IUPAC 4-tert-butyle-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Point de fusion 98°C to 103°C
Quantité 1 g
Beilstein 114270
Poids de la formule 156.26
Pourcentage de pureté 98%