Learn More
2-Acide amino-4-thiazoleacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445547 100 g 100g
11435547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23534.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29676-71-9
Formule moléculaire C5H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 158.175
Numéro MDL MFCD00010068
Clé InChI DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
CID PubChem 34665
Nom IUPAC 2-(-amino-2-thiazol-1,3-4-yl)acide acétique
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Point de fusion ∼130°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 127415
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 97%