Learn More
Acide 2-aminé 4-thiazoléacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminothiazole-4-acetic Acid |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9) |
| Poids de la formule | 158.015 |