Learn More
ester pinacolique de l'acide 2-amino-4-trifluorométhoxyphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1256359-27-9 |
| Formule moléculaire | C13H17BF3NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17BF3NO3/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-6-5-8(7-10(9)18)19-13(15,16)17/h5-7H,18H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(OC(F)(F)F)cc2N |
| Nom IUPAC | 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-5-(trifluorometoxi)anilina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.09 |
| Poids de la formule | 303.1254 |