Learn More
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 1483-54-1 |
| Formule moléculaire | C8H5F3N2 |
| Numéro MDL | MFCD04974124 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |