Learn More
2-Amino-4-(trifluorométhyle)pyridine-5-ester pinacol de lʼacide boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471106
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471106 250 mg 250mg
15461106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54372.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de pinacol de l’acide 2-amino-4-(trifluorométhyl)pyridine-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944401-57-4
Formule moléculaire C12H16BF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.077
Numéro MDL MFCD12923420
Clé InChI AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
CID PubChem 57416499
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluorométhyl)pyridine-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Beilstein 15519102
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 288.07
Pourcentage de pureté 95%