Learn More
2-amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Point de fusion | 68°C to 70°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 163.1 |
| Pourcentage de pureté | 99% |