Learn More
2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, TRC
Code produit 30137405
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137405 100 mg 100mg
30134708 50 mg 50mg
17961555 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA593760100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52329-60-9
Formule moléculaire C14 H11 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 237.26
Synonyme Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986
Nom IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
Poids de la formule 237.0902
Pourcentage de pureté >95%