Learn More
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carbonitrile, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487975 1 g 1g
15497975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32059.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 70291-62-2 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70291-62-2
Formule moléculaire C8H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.23
Numéro MDL MFCD00121495
Clé InChI RILAXFOADRDGPQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 258182
Nom IUPAC 2-amino-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
SMILES NC1=C(C#N)C2=C(CCC2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Point de fusion 153°C to 154°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5-trimethylene-3-thiophenecarbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro, 2-amino-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene, 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile,2-amino-5,6-dihydro, maybridge1_003206, 4,5-trimethylene-2-aminothiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thioph ene-3-carbonitrile
Poids de la formule 164.23