Learn More
2-Amino-5,6-dihydro-7(4H )-benzothiazolone Hydrobromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone Hydrobromide |
| CAS | 805250-54-8 |
| Formule moléculaire | C7H9BrN2OS |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Amino-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2OS.BrH/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7;/h1-3H2,(H2,8,9);1H |
| SMILES | Br.Nc1nc2CCCC(=O)c2s1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-5,6-dihidro-4H-1,3-benzotiazol-7-ona;hidrobromuro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.13 |
| Poids de la formule | 247.9619 |