Learn More
2-Amino-5,6-diméthylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5,6-dimethylpyridine |
| CAS | 57963-08-3 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Pyridinamine, 5,6-dimethyl-, 2,3-Lutidine, 6-amino- (6CI,7CI), 5,6-Dimethyl-2-pyridinamine, (5,6-Dimethylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-5,6-dimethylpyridine, 5,6-Dimethyl-2-aminopyridine, 5,6-Dimethylpyridin-2-amine, NSC 95996 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-3-4-7(8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9) |
| SMILES | Cc1ccc(N)nc1C |
| Nom IUPAC | 5,6-diméthylpyridine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
| Poids de la formule | 122.0844 |