Learn More
2-amino-5-bromo-2’-fluorobenzophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418478 5 g 5g
15408478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61882.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1479-58-9 | Molecular Formula: C13H9BrFNO | Molecular Weight: 294.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1479-58-9
Formule moléculaire C13H9BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 294.12
Numéro MDL MFCD00038380
Clé InChI XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
CID PubChem 73865
Nom IUPAC (2-amino-5-bromophényl)-(2-fluorophényl)méthanone
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 294.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide