Learn More
2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418288 1 g 1g
15428288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61722.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39903-01-0 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.01 g/mol
2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39903-01-0
Formule moléculaire C5H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.01
Numéro MDL MFCD09744143
Clé InChI YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
CID PubChem 11694041
Nom IUPAC 2-amino-5-bromopyridine-3-ol
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide