Learn More
2-Amino-5-bromo-4-méthyl-3-nitropyridine, TRC
Code produit 30320543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320543 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6019152G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Formule moléculaire C6H6BrN3O2
Quantité 2 g
Synonyme 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-bro-4-méthyl-3-nitropyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
Poids de la formule 230.9643