Learn More
2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435430 25 g 25g
11415430 1 g 1g
11425430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044623.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98198-48-2 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98198-48-2
Formule moléculaire C6H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD03427660
Clé InChI JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, 2-amino-4-methyl-5-bromopyridine, 2-amino-5-bromo-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-4-methyl, 5-bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-amino-5-bromo-4-picoline 2-amino-5-bromo-4-methylpyridine, pubchem2241
CID PubChem 817695
Nom IUPAC 5-bromo-4-méthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Point de fusion 148°C to 151°C
Couleur Blanc crème
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre