Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluorométhyle)pyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15451689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451689 1 g 1g
15438946 250 mg 250mg
15461689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64470.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 935534-47-7
Formule moléculaire C5H3BrF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 241.999
Numéro MDL MFCD09261254
Clé InChI FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
CID PubChem 45382152
Nom IUPAC 5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 242
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide