Learn More
Dichlorhydrate de 2-amino-5-bromo-N-cyclohexyl-N-méthylbenzylamine, TRC
Code produit 30323807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323807 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA601925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
Nom IUPAC 4-bromo-2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 370.16
Poids de la formule 368.0422
Pourcentage de pureté >95