Learn More
Dichlorhydrate de 2-amino-5-bromo-N-cyclohexyl-N-méthylbenzylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride |
| CAS | 10076-98-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C14 H21 Br N2 . 2 Cl H |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;diclorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 370.16 |
| Show More |