Learn More
Acide 2-amino-5-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10319360 5 g 5g
10229173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10319360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305620050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-88-7
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00007823
Clé InChI CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
CID PubChem 79858
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-bromobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromobenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 218°C to 220°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(Br)CO2H
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1412
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre